Merck
SY3H5815F5D7
Synthonix Corporation
(R)-tert-Butyl 3-ethylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl (3R)-3-ethyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-5-9-8-13(7-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChIKey
DXJOJUNLMJMJSN-SECBINFHSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/4438.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4438.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)