Merck
SY3H5815F554
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
Größe auswählen
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: B25221-1G
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B25221-1G
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChIKey
IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/25221.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25221.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)