Merck
SY3H580D8AD8
Synthonix Corporation
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(1S,6R)-8-methyl-3,8-diazabicyclo[4.2.0]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-5-6-2-3-8-4-7(6)9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H/t6-,7-;;/m1../s1
InChIKey
BAKUHFJICYNYRD-GPJOBVNKSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59876.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59876.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)