Wichtige Dokumente
SY3H580D8AA5
Synthonix Corporation
cis-hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H59788-100MG
CHF 549.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H59788-100MG
CHF 549.90
Iupac Name
(3aR,6aS)-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChIKey
YNDZEULKVPLNDE-OLQVQODUSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59788.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)