Merck
SY3H580D8A5E
Synthonix Corporation
cis-1,3-dihydroxycyclobutane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 721.37
250 MG
CHF 1’113.29
500 MG
CHF 1’811.39
Lieferanten-SKU: D59963-100MG
CHF 721.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 721.37
250 MG
CHF 1’113.29
500 MG
CHF 1’811.39
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D59963-100MG
CHF 721.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1s,3s)-1,3-dihydroxycyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4/c6-3-1-5(9,2-3)4(7)8/h3,6,9H,1-2H2,(H,7,8)/t3-,5+
InChIKey
DRHHIKAKVKYIQN-YUOXXFAHSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59963.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59963.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)