Wichtige Dokumente
SY3H3D682B21
Synthonix Corporation
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T57880-250MG
CHF 82.05
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T57880-250MG
CHF 82.05
Iupac Name
1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C14H20/c1-13(2)9-10-14(3,4)12-8-6-5-7-11(12)13/h5-8H,9-10H2,1-4H3
InChIKey
CCQKWSZYTOCEIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57880.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)