Wichtige Dokumente
SY3H3D682346
Synthonix Corporation
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T40344-250MG
CHF 74.70
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T40344-250MG
CHF 74.70
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3S)-tetrahydro-3-furanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4H,1-3,5H2;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40344.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)