Merck
SY3H3D68229D
Synthonix Corporation
Sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
Größe auswählen
5 G
CHF 86.94
10 G
CHF 96.74
25 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: S49480-5G
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 86.94
10 G
CHF 96.74
25 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S49480-5G
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5F3O2.Na/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
MXBWCDKXDWFHJM-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/49480.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49480.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)