Wichtige Dokumente
SY3H3D682213
Synthonix Corporation
4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))dibenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P58943-100MG
CHF 120.01
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P58943-100MG
CHF 120.01
Iupac Name
4-[3-(4-formylphenoxy)propoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C17H16O4/c18-12-14-2-6-16(7-3-14)20-10-1-11-21-17-8-4-15(13-19)5-9-17/h2-9,12-13H,1,10-11H2
InChIKey
HRZNTEQVUNFFHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58943.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)