Merck
SY3H3D681D68
Synthonix Corporation
5-Phenyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-phenyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)10-8(11(16)17)6-9(18-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,16,17)
InChIKey
IEFJRMAEBBJXSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56400.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56400.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)