Wichtige Dokumente
SY3H3D6817F1
Synthonix Corporation
Potassium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P39793-5G
CHF 86.94
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P39793-5G
CHF 86.94
Iupac Name
potassium bromo(difluoro)acetate
Inchi Code
1S/C2HBrF2O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
IDXMRTSGPHLLSP-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39793.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)