Merck
SY3H3D681644
Synthonix Corporation
3-(3-Nitrophenyl)propionic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 88.17
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 96.74
Lieferanten-SKU: N51830-1G
CHF 88.17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 88.17
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 96.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: N51830-1G
CHF 88.17
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChIKey
ZOANOABZUNJOJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/51830.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51830.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)