Merck
SY3H3D6811B5
Synthonix Corporation
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Größe auswählen
250 MG
CHF 91.84
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 145.73
Lieferanten-SKU: N41843-250MG
CHF 91.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 91.84
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 145.73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: N41843-250MG
CHF 91.84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O3/c7-6(8,9)3-1-4(11(13)14)5(12)10-2-3/h1-2H,(H,10,12)
InChIKey
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown or Yellow-green Solid
Product Link
https://synthonix.com/41843.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41843.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)