Merck
SY3H3D6810E2
Synthonix Corporation
N-(5-Methoxy-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 96.74
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 133.49
Lieferanten-SKU: M57685-100MG
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 96.74
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 133.49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M57685-100MG
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(5-methoxy-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO4S/c1-18-12-8-9-14(13(10-12)15-20(2,16)17)19-11-6-4-3-5-7-11/h3-10,15H,1-2H3
InChIKey
HKQJXMJGWKDFTA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57685.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57685.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)