Merck
SY3H3D680611
Synthonix Corporation
Methyl 2-(benzylamino)acetate
Größe auswählen
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 121.24
Lieferanten-SKU: M52944-250MG
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 78.37
1 G
CHF 84.50
5 G
CHF 121.24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M52944-250MG
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChIKey
UAWVZBDVSNLPDT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52944.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52944.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)