Merck
SY3H3D6805B6
Synthonix Corporation
Methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Größe auswählen
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 231.47
5 G
CHF 831.59
Lieferanten-SKU: M52587-250MG
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 231.47
5 G
CHF 831.59
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M52587-250MG
CHF 157.98
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-acetyl-4-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(12)8-5-7(10(13)14-2)3-4-9(8)11/h3-5H,11H2,1-2H3
InChIKey
UWOWQJXAUBYDTF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/52587.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52587.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)