Merck
SY3H3D680492
Synthonix Corporation
Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
Größe auswählen
250 MG
CHF 101.64
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 194.72
Lieferanten-SKU: M51490-250MG
CHF 101.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 101.64
1 G
CHF 108.99
5 G
CHF 194.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M51490-250MG
CHF 101.64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChIKey
KHXUTOLCCFWPDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51490.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51490.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)