Merck
SY3H3D680414
Synthonix Corporation
1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Größe auswählen
1 G
CHF 86.94
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 133.49
Lieferanten-SKU: M51037-1G
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 86.94
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 133.49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M51037-1G
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6F6O/c1-16-7-3-5(8(10,11)12)2-6(4-7)9(13,14)15/h2-4H,1H3
InChIKey
HQZFGUOTUIHWLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/51037.html
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51037.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)