Merck
SY3H3D67FDA8
Synthonix Corporation
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
Größe auswählen
10 G
CHF 145.73
25 G
CHF 231.47
Lieferanten-SKU: M47166-10G
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 145.73
25 G
CHF 231.47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M47166-10G
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4-(trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16OSi/c1-8(2,9)6-7-10(3,4)5/h9H,1-5H3
InChIKey
UXOWFNWZWBCLDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47166.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47166.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)