Wichtige Dokumente
SY3H3D67FCC2
Synthonix Corporation
Methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M45846-250MG
CHF 96.74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M45846-250MG
CHF 96.74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6-3-2-5(4-9)8-6/h2-4,8H,1H3
InChIKey
PRCYHYGREGWAAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45846.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)