Merck
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Größe auswählen
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
Lieferanten-SKU: M43383-1G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M43383-1G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
InChIKey
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)