Wichtige Dokumente
SY3H3D67FBA6
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M43239-250MG
CHF 90.62
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M43239-250MG
CHF 90.62
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-10-4-3-7-6(11-2)8-5(4)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
InChIKey
PCFMDDLVLHIRNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43239.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)