Merck
SY3H3D67F681
Synthonix Corporation
Methyl 2-formamidoacetate
Größe auswählen
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
25 G
CHF 157.98
Lieferanten-SKU: M40228-1G
CHF 89.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
25 G
CHF 157.98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M40228-1G
CHF 89.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (formylamino)acetate
Inchi Code
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colourless to yellow liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/40228.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40228.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)