Merck
SY3H3D67F531
Synthonix Corporation
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
Größe auswählen
250 MG
CHF 80.82
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 219.22
Lieferanten-SKU: K46769-250MG
CHF 80.82
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 80.82
1 G
CHF 96.74
5 G
CHF 219.22
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: K46769-250MG
CHF 80.82
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-iodo-3,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChIKey
GVLJJTPNZDAXIJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46769.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46769.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)