Wichtige Dokumente
SY3H3D67F45D
Synthonix Corporation
(Hydroxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H59471-1G
CHF 85.72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H59471-1G
CHF 85.72
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(hydroxymethyl)(triphenyl)phosphonium chloride
Inchi Code
1S/C19H18OP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15,20H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
VTXFLDLWTNQCAL-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59471.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)