Wichtige Dokumente
SY3H3D67E708
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H42481-100MG
CHF 83.27
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H42481-100MG
CHF 83.27
Iupac Name
4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-4-8-3-5(2-7)6(10)9-4/h3H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
GSPKYRXUBCRKIF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42481.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)