Merck
SY3H3D67E641
Synthonix Corporation
(4-Fluorophenyl)(p-tolyl)methanone
Größe auswählen
25 G
CHF 366.19
100 G
CHF 1’064.30
500 G
CHF 5’081.48
Lieferanten-SKU: F57541-25G
CHF 366.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 366.19
100 G
CHF 1’064.30
500 G
CHF 5’081.48
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F57541-25G
CHF 366.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11FO/c1-10-2-4-11(5-3-10)14(16)12-6-8-13(15)9-7-12/h2-9H,1H3
InChIKey
SLMBDAUYJQQTRF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57541.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57541.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)