Wichtige Dokumente
SY3H3D67E536
Synthonix Corporation
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F50950-250MG
CHF 84.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F50950-250MG
CHF 84.50
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
InChIKey
CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50950.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)