Merck
SY3H3D67E399
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45068.html
Piktogramme
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45068.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)