Merck
SY3H3D67E398
Synthonix Corporation
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.12
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-5-3-4(12)1-2-6(5)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
NDCPAIUBKAIJTK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown to Red Liquid
Product Link
https://synthonix.com/45067.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45067.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)