Merck
SY3H3D67DA54
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(1H-indol-2-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 1H-indol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)8-10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-10/h3-7,13H,2,8H2,1H3
InChIKey
FODUBFGFNKKYPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://synthonix.com/55810.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55810.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)