Merck
SY3H3D67D9F3
Synthonix Corporation
1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
Größe auswählen
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 133.49
5 G
CHF 292.70
Lieferanten-SKU: E54800-250MG
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 133.49
5 G
CHF 292.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E54800-250MG
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-14-11-7-9(8(2)12)5-6-10(11)13-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
VYPAEKCKAWMJED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54800.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54800.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)