Wichtige Dokumente
SY3H3D67D192
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydrazinyl-3-oxopropanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E40373-1G
CHF 82.05
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E40373-1G
CHF 82.05
Iupac Name
ethyl 3-hydrazino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-10-5(9)3-4(8)7-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
HCPOCMMGKBZWSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40373.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)