Wichtige Dokumente
SY3H3D67CBE7
Synthonix Corporation
2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D55089-1G
CHF 96.74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D55089-1G
CHF 96.74
Iupac Name
2,8-dimethyl-4,6-nonanedione
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(2)5-10(12)7-11(13)6-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
GJMUCDMIIVSROW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55089.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)