Wichtige Dokumente
SY3H3D67C5F7
Synthonix Corporation
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D52836-1G
CHF 99.19
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D52836-1G
CHF 99.19
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-4-10(13-3)8(6-11)5-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
InChIKey
LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52836.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)