Merck
SY3H3D67C1BB
Synthonix Corporation
4,6-Difluoro-1H-indole-2,3-dione
Größe auswählen
1 G
CHF 79.60
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: D47296-1G
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 79.60
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D47296-1G
CHF 79.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChIKey
YIVXDNUTNIKQMY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47296.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47296.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)