Merck
SY3H3D67C026
Synthonix Corporation
((Difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
Größe auswählen
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 231.47
Lieferanten-SKU: D45103-100MG
CHF 108.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 231.47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D45103-100MG
CHF 108.99
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
((difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO2S/c8-7(9,10)13(11,12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
LIPDDCLPIKKOTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45103.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45103.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)