Merck
SY3H3D67BB56
Synthonix Corporation
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 83.27
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: D43517-1G
CHF 83.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 83.27
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D43517-1G
CHF 83.27
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChIKey
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/43517.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43517.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)