Wichtige Dokumente
SY3H3D67BB3E
Synthonix Corporation
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D43358-100MG
CHF 89.39
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D43358-100MG
CHF 89.39
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(6(7)10)9(2)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,10)
InChIKey
RKOPPJWNONMZGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43358.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)