Merck
SY3H3D67BAB3
Synthonix Corporation
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Größe auswählen
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: D42222-1G
CHF 89.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 89.39
5 G
CHF 96.74
10 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D42222-1G
CHF 89.39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChIKey
ZPTBUEKFZSYXBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Product Link
https://synthonix.com/42222.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42222.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)