Wichtige Dokumente
SY3H3D67B9B6
Synthonix Corporation
2,6-Difluoropyridin-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D40746-100MG
CHF 83.27
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D40746-100MG
CHF 83.27
Iupac Name
2,6-difluoro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
OWXBXLGJIFPPMS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40746.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)