Merck
SY3H3D67B911
Synthonix Corporation
1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Größe auswählen
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 96.74
Lieferanten-SKU: D39774-1G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 90.62
10 G
CHF 96.74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D39774-1G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Inchi Code
1S/C2H4O6S2/c3-9(4)2-10(5,6)8-1-7-9/h1-2H2
InChIKey
GWAOOGWHPITOEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/39774.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39774.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)