Wichtige Dokumente
SY3H3D67B8A0
Synthonix Corporation
(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C59372-250MG
CHF 84.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C59372-250MG
CHF 84.50
Iupac Name
[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2
InChIKey
FIZDBNPUFMDGFZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59372.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)