Merck
SY3H3D67AFEF
Synthonix Corporation
(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanone
Größe auswählen
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
Lieferanten-SKU: C56467-1G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 78.37
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C56467-1G
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H
InChIKey
KHXSJSBQIWAIEG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/56467.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56467.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)