Wichtige Dokumente
SY3H3D67ADB0
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinazoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C50643-100MG
CHF 157.98
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C50643-100MG
CHF 157.98
Iupac Name
4-chloro-7-quinazolinyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O/c10-8-6-2-1-5(16-9(11,12)13)3-7(6)14-4-15-8/h1-4H
InChIKey
YSAWRQYKZHJVDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50643.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)