Wichtige Dokumente
SY3H3D67A52C
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C46753-100MG
CHF 108.99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C46753-100MG
CHF 108.99
Iupac Name
(2-chloro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChIKey
WPPROWZRWXCTSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46753.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)