Merck
SY3H3D67A266
Synthonix Corporation
4-Chloro-6-isopropylpyrimidin-2-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 78.37
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
Lieferanten-SKU: C43691-100MG
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 78.37
250 MG
CHF 84.50
1 G
CHF 90.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C43691-100MG
CHF 78.37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-6-isopropyl-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C7H10ClN3/c1-4(2)5-3-6(8)11-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
SPMMDFHRMVXLLO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/43691.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43691.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)