Wichtige Dokumente
SY3H3D67A0E0
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-fluoroisonicotinic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C41941-1G
CHF 84.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C41941-1G
CHF 84.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-4(8)3(6(10)11)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41941.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)