Wichtige Dokumente
SY3H3D679F57
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C41221-250MG
CHF 77.15
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C41221-250MG
CHF 77.15
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropylacetamide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c6-3-5(8)7-4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41221.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)