Wichtige Dokumente
SY3H3D679E7E
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C40476-100MG
CHF 84.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C40476-100MG
CHF 84.50
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFN2O2/c6-5-4(9(10)11)1-3(7)2-8-5/h1-2H
InChIKey
SVVZGNAZMPSGMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40476.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)